Tisk…
2-Chloro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470073-1G OR470073-5G OR470073-250MG
APOSOR470073-1GEA 14220 CZK
APOSOR470073-1G APOSOR470073-5G APOSOR470073-250MG
2-Chloro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
2-Chloro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13191626
CAS číslo: 1092770-25-6