Tisk…
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470068-1G OR470068-5G
APOSOR470068-1GEA 7280 CZK
APOSOR470068-1G APOSOR470068-5G
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13191618
CAS číslo: 1197193-20-6