Tisk…
3-Bromo-4-pyrrolidinobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470062-1G OR470062-5G
APOSOR470062-1GEA 7280 CZK
APOSOR470062-1G APOSOR470062-5G
3-Bromo-4-pyrrolidinobenzoic acid
3-Bromo-4-pyrrolidinobenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂BrNO₂
MW: 270.122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110874
CAS číslo: 1131615-12-7