Tisk…
2,3-Dibromopropylamine Hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470059-5G OR470059-1G
APOSOR470059-5GEA 37690 CZK
APOSOR470059-5G APOSOR470059-1G
2,3-Dibromopropylamine Hydrobromide
2,3-Dibromopropylamine Hydrobromide
Vzorec: C₃H₇Br₂N·BrH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00666060
CAS číslo: 6963-32-2