Tisk…
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470058-25G OR470058-5G
APOSOR470058-25GEA 26090 CZK
APOSOR470058-25G APOSOR470058-5G
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
Vzorec: C₈H₁₆O₂
MW: 144,211 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134514
CAS číslo: 1817-88-5