2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470055-1G
OR470055-5G
APOSOR470055-1GEA
7250
CZK
APOSOR470055-1G
APOSOR470055-5G
2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
Vzorec:
C₁₀H₂₂N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12828716 CAS číslo: 871235-24-4 |