Tisk…
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR470052-1G OR470052-5G
APOSOR470052-1GEA 4370 CZK
APOSOR470052-1G APOSOR470052-5G
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₃NO₂·ClH
Bod tání: 183…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061346
CAS číslo: 19615-30-6
UN: 1759
ADR: 8,III