2-(2-Hydroxyethylamino)-4'-nitroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470043-25G
OR470043-5G
APOSOR470043-25GEA
20300
CZK
APOSOR470043-25G
APOSOR470043-5G
2-(2-Hydroxyethylamino)-4'-nitroacetanilide
2-(2-Hydroxyethylamino)-4'-nitroacetanilide
Vzorec:
C₁₀H₁₃N₃O₄ MW: 239,228 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12198896 CAS číslo: 925920-70-3 |