Tisk…
4-Benzyl-2-homomorpholinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470022-1G OR470022-250MG
APOSOR470022-1GEA 51910 CZK
APOSOR470022-1G APOSOR470022-250MG
4-Benzyl-2-homomorpholinecarboxylic acid
4-Benzyl-2-homomorpholinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656814
CAS číslo: 1141669-59-1