Tisk…
3-Bromo-4-(1-imidazolyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470021-25G OR470021-5G
APOSOR470021-25GEA 22920 CZK
APOSOR470021-25G APOSOR470021-5G
3-Bromo-4-(1-imidazolyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(1-imidazolyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₇BrN₂O₂
MW: 267.079 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656807
CAS číslo: 1141669-53-5