Tisk…
4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470019-1G OR470019-5G
APOSOR470019-1GEA 5790 CZK
APOSOR470019-1G APOSOR470019-5G
4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
MW: 191.269 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00796616
CAS číslo: 75749-00-7