Tisk…
4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR470013-1G OR470013-5G
APOSOR470013-1GEA 7840 CZK
APOSOR470013-1G APOSOR470013-5G
4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
Vzorec: C₅H₅BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052345
CAS číslo: 61934-55-2
UN: 1760
ADR: 8,III