2-Carbamoyl-6-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470009-25G
OR470009-5G
APOSOR470009-25GEA
17130
CZK
APOSOR470009-25G
APOSOR470009-5G
2-Carbamoyl-6-nitrobenzoic acid
2-Carbamoyl-6-nitrobenzoic acid
Vzorec:
C₈H₆N₂O₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00088952 CAS číslo: 65911-46-8 |