Tisk…
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470001-1G OR470001-5G
APOSOR470001-1GEA 9000 CZK
APOSOR470001-1G APOSOR470001-5G
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₅N₃O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10565655
CAS číslo: 1095010-42-6