Tisk…
(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46773-1G OR46773-250MG
APOSOR46773-1GEA 18620 CZK
APOSOR46773-1G APOSOR46773-250MG
(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid 95%
(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid
Vzorec: C₁₄H₂₂BNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28167356
CAS číslo: 895543-00-7