Tisk…
1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46772-1G OR46772-250MG
APOSOR46772-1GEA 13230 CZK
APOSOR46772-1G APOSOR46772-250MG
1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one, technická kvalita
1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one
Vzorec: C₇H₁₀O
MW: 110,154 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24689027
CAS číslo: 14845-46-6
UN: 1993
ADR: 3,III