Tisk…
2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46766-1G OR46766-250MG
APOSOR46766-1GEA 18620 CZK
APOSOR46766-1G APOSOR46766-250MG
2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
Vzorec: C₈H₇BrN₂·ClH
MW: 247.52 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24570261
CAS číslo: 28493-02-9