Tisk…
6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46764-1G OR46764-5G
APOSOR46764-1GEA 0 CZK
APOSOR46764-1G APOSOR46764-5G
6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine 98%
6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine
Vzorec: C₅H₄ClIN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13181515
CAS číslo: 800402-06-6