Tisk…
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46761-1G OR46761-250MG
APOSOR46761-1GEA 7110 CZK
APOSOR46761-1G APOSOR46761-250MG
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Vzorec: C₉H₁₀BrClN₄
MW: 289,559 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30497988
CAS číslo: 2060040-98-2