3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR46760-1G
OR46760-250MG
APOSOR46760-1GEA
5920
CZK
APOSOR46760-1G
APOSOR46760-250MG
3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
Vzorec:
C₉H₁₁BrN₄O MW: 271,114 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30487814 CAS číslo: 2044713-81-5 |