1-tert-Butyl-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR46759-1G
OR46759-250MG
APOSOR46759-1GEA
3310
CZK
APOSOR46759-1G
APOSOR46759-250MG
1-tert-Butyl-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
1-tert-Butyl-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Vzorec:
C₉H₁₂N₄O MW: 192,218 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11207433 CAS číslo: 1094377-59-9 |