Tisk…
6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46755-1G OR46755-250MG
APOSOR46755-1GEA 4470 CZK
APOSOR46755-1G APOSOR46755-250MG
6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₉H₈N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19599987
CAS číslo: 101045-94-7