(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR46746-1G
OR46746-250MG
APOSOR46746-1GEA
5720
CZK
APOSOR46746-1G
APOSOR46746-250MG
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate 97%
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate
Vzorec:
C₇H₈BrNO₃ MW: 234.047 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24387374 CAS číslo: 1380089-33-7 |