1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR46745-1G
OR46745-250MG
APOSOR46745-1GEA
4470
CZK
APOSOR46745-1G
APOSOR46745-250MG
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
Vzorec:
C₁₀H₁₀Cl₂O₂ MW: 233.091 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32066842 CAS číslo: 501659-26-3 |