2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR46744-1G
OR46744-250MG
APOSOR46744-1GEA
2070
CZK
APOSOR46744-1G
APOSOR46744-250MG
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Vzorec:
C₇H₇BrS MW: 203.099 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD16618635 CAS číslo: 29481-32-1 |