Tisk…
L-Tryptophan benzyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46743-1G OR46743-5G
APOSOR46743-1GEA 1450 CZK
APOSOR46743-1G APOSOR46743-5G
L-Tryptophan benzyl ester
L-Tryptophan benzyl ester
Vzorec: C₁₈H₁₈N₂O₂
MW: 294.348 g/mol
Bod tání: 77…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683457
CAS číslo: 4299-69-8