N-(1,3-Benzothiazol-2-yl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46734-1G
OR46734-250MG
OR46734-500MG
APOSOR46734-1GEA
18820
CZK
APOSOR46734-1G
APOSOR46734-250MG
APOSOR46734-500MG
N-(1,3-Benzothiazol-2-yl)benzenesulphonamide
N-(1,3-Benzothiazol-2-yl)benzenesulphonamide
Vzorec:
C₁₃H₁₀N₂O₂S₂ MW: 290,361 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00432916 CAS číslo: 13068-60-5 |