Tisk…
3-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
OR46715-1G OR46715-100MG OR46715-250MG OR46715-500MG OR46715-2.5G OR46715-5G
APOSOR46715-1GEA 11910 CZK
APOSOR46715-1G APOSOR46715-100MG APOSOR46715-250MG APOSOR46715-500MG APOSOR46715-2.5G APOSOR46715-5G
3-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
3-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Vzorec: C₉H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935996
CAS číslo: 32329-20-7