Tisk…
1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)propan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46705-1G OR46705-50MG OR46705-250MG OR46705-500MG
APOSOR46705-1GEA 12530 CZK
APOSOR46705-1G APOSOR46705-50MG APOSOR46705-250MG APOSOR46705-500MG
1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)propan-1-one
1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)propan-1-one
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11199128
CAS číslo: 4394-54-1