Tisk…
Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46691-100MG OR46691-250MG OR46691-500MG
APOSOR46691-100MGEA 6720 CZK
APOSOR46691-100MG APOSOR46691-250MG APOSOR46691-500MG
Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28976442
CAS číslo: 87808-27-3