2-Formylbenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46684-1G
OR46684-250MG
OR46684-500MG
OR46684-2.5G
APOSOR46684-1GEA
19350
CZK
APOSOR46684-1G
APOSOR46684-250MG
APOSOR46684-500MG
APOSOR46684-2.5G
2-Formylbenzoyl chloride
2-Formylbenzoyl chloride
Vzorec:
C₈H₅ClO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13173767 CAS číslo: 117886-88-1 |