Tisk…
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46682-1G OR46682-250MG OR46682-500MG OR46682-2.5G
APOSOR46682-1GEA 14150 CZK
APOSOR46682-1G APOSOR46682-250MG APOSOR46682-500MG APOSOR46682-2.5G
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025162
CAS číslo: 49639-13-6