Tisk…
2-Amino-5-chlorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46680-1G OR46680-250MG OR46680-500MG
APOSOR46680-1GEA 17860 CZK
APOSOR46680-1G APOSOR46680-250MG APOSOR46680-500MG
2-Amino-5-chlorobenzoyl chloride
2-Amino-5-chlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09901791
CAS číslo: 910230-30-7