Tisk…
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)acetyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46679-1G OR46679-250MG OR46679-500MG
APOSOR46679-1GEA 29400 CZK
APOSOR46679-1G APOSOR46679-250MG APOSOR46679-500MG
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)acetyl chloride
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)acetyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27950360
CAS číslo: 39889-72-0