2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46669-1G
OR46669-50MG
OR46669-250MG
OR46669-500MG
OR46669-5G
APOSOR46669-1GEA
14150
CZK
APOSOR46669-1G
APOSOR46669-50MG
APOSOR46669-250MG
APOSOR46669-500MG
APOSOR46669-5G
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
Vzorec:
C₇H₅Cl₂NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13174154 CAS číslo: 227328-16-7 |