Tisk…
2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46663-1G OR46663-50MG OR46663-250MG OR46663-500MG OR46663-5G
APOSOR46663-1GEA 29400 CZK
APOSOR46663-1G APOSOR46663-50MG APOSOR46663-250MG APOSOR46663-500MG APOSOR46663-5G
2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130.142 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09833495
CAS číslo: 142148-13-8