Tisk…
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46636-1G OR46636-100MG OR46636-250MG OR46636-500MG
APOSOR46636-1GEA 66790 CZK
APOSOR46636-1G APOSOR46636-100MG APOSOR46636-250MG APOSOR46636-500MG
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179604
CAS číslo: 612487-62-4