Tisk…
3-Methylenecyclobutanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46630-1G OR46630-100MG OR46630-250MG OR46630-500MG OR46630-2.5G OR46630-5G
APOSOR46630-1GEA 13390 CZK
APOSOR46630-1G APOSOR46630-100MG APOSOR46630-250MG APOSOR46630-500MG APOSOR46630-2.5G APOSOR46630-5G
3-Methylenecyclobutanamine hydrochloride
3-Methylenecyclobutanamine hydrochloride
Vzorec: C₅H₉N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26404481
CAS číslo: 136137-55-8