1-Ethyl-1H-imidazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46627-1G
OR46627-100MG
OR46627-250MG
OR46627-500MG
APOSOR46627-1GEA
69100
CZK
APOSOR46627-1G
APOSOR46627-100MG
APOSOR46627-250MG
APOSOR46627-500MG
1-Ethyl-1H-imidazol-5-amine
1-Ethyl-1H-imidazol-5-amine
Vzorec:
C₅H₉N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19205887 CAS číslo: 99979-67-6 |