Tisk…
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-(tert-Butoxy)phenyl)boronic acid
OR46618-1G OR46618-250MG OR46618-5G
APOSOR46618-1GEA 7250 CZK
APOSOR46618-1G APOSOR46618-250MG APOSOR46618-5G
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,035 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06801745
CAS číslo: 312931-06-9