Tisk…
2-Bromo-6-isopropylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-2-isopropylphenol
OR46615-1G OR46615-250MG OR46615-5G
APOSOR46615-1GEA 20470 CZK
APOSOR46615-1G APOSOR46615-250MG APOSOR46615-5G
2-Bromo-6-isopropylphenol
2-Bromo-6-isopropylphenol
Vzorec: C₉H₁₁BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16997221
CAS číslo: 129976-32-5