Tisk…
3-Bromo-4,5-dichloropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46598-250MG OR46598-1G OR46598-5G
APOSOR46598-250MGEA 1820 CZK
APOSOR46598-250MG APOSOR46598-1G APOSOR46598-5G
3-Bromo-4,5-dichloropyridine 97%
3-Bromo-4,5-dichloropyridine
Vzorec: C₅H₂BrCl₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17014545
CAS číslo: 1001056-83-2