Tisk…
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46588-5G OR46588-1G
APOSOR46588-5GEA 2320 CZK
APOSOR46588-5G APOSOR46588-1G
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₇BrO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14155650
CAS číslo: 170355-38-1