Tisk…
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46579-1G OR46579-250MG
APOSOR46579-1GEA 12770 CZK
APOSOR46579-1G APOSOR46579-250MG
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₉BO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13195758
CAS číslo: 1046811-99-7