5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR46578-1G
OR46578-5G
APOSOR46578-1GEA
5790
CZK
APOSOR46578-1G
APOSOR46578-5G
5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₈N₂O₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03840712 CAS číslo: 90417-53-1 |