Tisk…
5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Bromo-2-iodophenyl)methanol
OR46556-1G OR46556-250MG OR46556-5G
APOSOR46556-1GEA 787 CZK
APOSOR46556-1G APOSOR46556-250MG APOSOR46556-5G
5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09745850
CAS číslo: 199786-58-8