Tisk…
3-Bromo-5-nitrobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-nitrobenzene, 3-Bromo-5-(bromomethyl)nitrobenzene
OR46553-1G OR46553-250MG OR46553-5G
APOSOR46553-1GEA 9260 CZK
APOSOR46553-1G APOSOR46553-250MG APOSOR46553-5G
3-Bromo-5-nitrobenzyl bromide
3-Bromo-5-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294.928 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040230
CAS číslo: 139194-80-2
UN: 3261
ADR: 8 II