Tisk…
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46543-1G OR46543-5G OR46543-10G
APOSOR46543-1GEA 1780 CZK
APOSOR46543-1G APOSOR46543-5G APOSOR46543-10G
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 95%
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrN₃O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22383659
CAS číslo: 1239720-33-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III