Tisk…
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46541-1G OR46541-250MG OR46541-5G
APOSOR46541-1GEA 3110 CZK
APOSOR46541-1G APOSOR46541-250MG APOSOR46541-5G
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Vzorec: C₈H₄BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22558167
CAS číslo: 1360921-11-4