Tisk…
3-Bromo-4,5-diaminobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46540-1G OR46540-250MG OR46540-5G
APOSOR46540-1GEA 5890 CZK
APOSOR46540-1G APOSOR46540-250MG APOSOR46540-5G
3-Bromo-4,5-diaminobenzonitrile 95%
3-Bromo-4,5-diaminobenzonitrile
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22628913
CAS číslo: 1417371-78-8